Learn More
Wasser, Gütegrad für mikrobielle Zellkultur, Fisher BioReagents
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Description
Reinstwasser zur Vorbereitung von Medien für mikrobakteriologisches Wachstum.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Water |
Namenshinweis | 0.03μm filtered and autoclaved |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Leitfähigkeit | 2μS/cm Max. |
Endotoxin | 0.025 EU/mL max. |
Formelmasse | 18.01 |
Güte | Mikrobische Zellkultur |
Verpackung | Nalgene Poly Flasche |
Dampfdruck | 17.5mmHg at 20°C |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Water
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Wasser, Gütegrad für mikrobielle Zellkultur, Fisher BioReagents >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction