Learn More
Water, LC/MS grade, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280923 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Chemische Identifikatoren
Molekulargewicht (g/mol) 18.02 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
CAS 7732-18-5
Reinheit (%) 99.90%
Güte LC-MS
Verpackung Glass Bottle
Menge 1 L
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Water, LC/MS grade, Thermo Scientific >