Learn More
Water, LC/MS grade, Thermo Scientific Artikelnummer.: 30280922
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Water, LC/MS grade, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280922 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 30280922
Marke: Thermo Scientific T000060500
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
Molekulargewicht (g/mol) 18.02 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
CAS 7732-18-5
Reinheit (%) 99.90%
Güte LC-MS
Verpackung Glass Bottle
Menge 500 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Water, LC/MS grade, Thermo Scientific >