Learn More
Wasser, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 10536602
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10536602
1 L
Click to view available options
:
1 L
Artikelnummer. 10536602
Marke: JT Baker 4218.1000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Feinstaub: max. 0,0001 %
  • Rückstände nach Verdampfung: max. 2 ppm
  • Ultraviolette Absorption des größten eluierten Peaks:
    • bei 220 nm - max. 0,005 au
    • bei 254 nm - max. 0,001 au
Spezifikation
CAS 7732-18-5
Schmelzpunkt 0°C
Summenformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Rückstand nach Verdampfung max. 2 ppm
Menge 1 L
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, J.T. Baker™ >