Learn More
Wasser, für die HPLC-MS, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10434902
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, für die HPLC-MS, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10434902 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10434902
Marke: Fisher Chemical W/0112/15
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wasser, für HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 L
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2539869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog NumberW/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X
Chargennummer2536798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberW/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X
Chargennummer2536175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberW/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X
Chargennummer2534932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberW/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X
Chargennummer2533815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberW/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, für die HPLC-MS, Fisher Chemical >