Learn More
Wasser, GC-Dampfraum-Gütegrad, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Jede Charge wird getestet, um störfreie Basislinien für die störfreie Bestimmung von Lösungsmitteln der Klassen 1, 2 und 3 zu gewährleisten
- Max. 1 ppm in Lösungsmittel der Klasse 1, max. 10 ppm in Lösungsmittel der Klasse 2 und max. 50 ppm in Restlösungsmittel der Klasse 3
- Dieses Produkt ist UV-Absorption getestet, um eine geringe organische Kontamination zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | 0.005 AU Maximum (400 nm), 0.005 AU Maximum (300 nm), 0.005 AU Maximum (280 nm), 0.005 AU Maximum (250 nm), 0.010 AU Maximum (220 nm), 0.010 AU Maximum (190 nm) |
Chemischer Name oder Material | Water |
CAS | 7732-18-5 |
Summenformel | H2O |
Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
IUPAC-Name | Oxidan |
Molekulargewicht (g/mol) | 18.015 |
PubChem CID | 962 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, GC-Dampfraum-Gütegrad, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur