Learn More
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
Marke:  Gibco™ A1287306
1539.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17880925
  • 1710.00 CHF / 200 Liter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
4 to 6
Universal Bag
None
Membrane-Filtered
USP/EP
Steril gefiltert
200 L
Raumtemperatur
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301
Chargennummer2415222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301
Chargennummer3072714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberA1287306,A1287305,A1287302,A1287301
Chargennummer2441984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301
Chargennummer2505451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture > 200 L