Learn More
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
Marke: Gibco™ A1287305
Beschreibung
- Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen ist hochwertiges Wasser zur Verwendung als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien, Laborreagenzien, Puffern und Bioprozessflüssigkeiten.
- Injektionswasser in USP/EP-Qualität
- Gibco Qualität und Leistung
- Geeignet zur Verwendung in Zellkulturen, Molekularbiologie sowie vor- und nachgelagerten Bioverarbeitungsanwendungen
- WFI für Zellkulturen erfüllt die USP/EP-Monographie für Injektionswasser am Abfüllpunkt. Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 µm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet. Die Wasserqualität wird routinemäßig überwacht. Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft.
- Dieses hochwertige Wasser, das wir in der Fertigung verwenden, ist eine bedeutende Voraussetzung für die Leistung und Konsistenz der Gibco Flüssigmedien-Produkte. Dieses Wasser wird in Flaschen und CX5-14 BioProcess-Behältern als Gibco Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen abgefüllt. Zusätzlich zur Erfüllung der USP/EP-Standards wird jede Charge auf Sterilität, Endotoxin, Leitfähigkeit, pH, Osmolalität, Nitrate und gesamten organischen Kohlenstoff qualitätsgeprüft.
- WFI für Zellkulturen eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Pulver- oder AGT™-Medien (Advanced Granulation Technology™), der Herstellung von Lösungen, Verdünnungspuffern sowie Reinigungs- und Spülmitteln
- WFI für Zellkulturen wird in cGMP-konformen Einrichtungen in Grand Island, New York und Inchinnan, Schottland, hergestellt. Beide Anlagen sind nach ISO 13485 cGMP-Herstellungsstandards zertifiziert.
Spezifikation
4 to 6 | |
Universalbeutel | |
Keine | |
Membran-gefiltert |
USP, EP | |
Steril gefiltert | |
20 L | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528640 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | ,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301 |
2415222 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | ,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301 |
3072714 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | A1287306,A1287305,A1287302,A1287301 |
2441984 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | ,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301 |
2505451 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | ,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Chemikalien Monatliche Promotion
Profitieren Sie von unseren exklusiven monatlichen Sonderangeboten für hochwertige Chemikalien.Aktionscode: 24201Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 50%