Learn More
Wasser, (DNase-, RNase-frei), Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10336503
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, (DNase-, RNase-frei), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10336503
100 mL, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 mL
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10336503
Marke: Fisher BioReagents BP2484100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wasser, H2O, CAS-Nummer-7732-18-5, Dihydrogenmonoxid, Dihydrogenoxid, 100 ml, Dampfdruck: 17,5 mmHg bei 20 °C, 100 °C, CHEBI:15377, grau, farblos, 1.000 g/cm3, DNase-frei, gefiltert durch einen 0,2-Mikron-Filter., 18,02, geringe Gefahr für die übliche industrielle oder kommerzielle Handhabung.
Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandeltes Wasser ist garantiert Nuklease-frei (getestet auf DNase und RNase) und für alle RNA-Arbeiten geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis DNASE, RNASE free
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
DNase DNase-frei
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikrometer-Filter
Behandlung(en) DEPC-behandelt
Dichte 1.000g/cm³
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wasser, (DNase-, RNase-frei), Fisher BioReagents™ >