Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ GFL-2001/2 Wasserdestillierapparat, Leit- wert ca. 2,3 μ-Siemens / cm bei 20°C, 2l/h
Mono-Destillierapparat ohne Vorratsbehälter. Der GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Wasserdestillierapparat ist für die Tischmontage geeignet.
Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2001/2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr gute Destillatqualität; Leitfähigkeit ca. 2.3 μs/cm bei 25 °C (siehe ''Technische Angaben'').
- Thermostatische Abschaltung bei niedrigem Wasserstand.
- Sparsamer Energieverbrauch durch Destillation des beheizten Kühlwassers.
- Verdampfer für Reinigungszwecke leicht zugänglich.
- Destillatentnahme über den Auslass am Kondensator.
- CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator.
- Die Kühlwassertemperatur wird über ein Thermometer angezeigt.
- Heizelement, Verdampfer und Kondensator aus Edelstahl.
- Außengehäuse besteht aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet mit Epoxidharz.
- Kühlwasserzufuhr und -ablauf: 1/2 in. (ø ca. 12.7 mm).
- Schläuche für Wasserzufuhr und -ablauf sind erhältlich.
Spezifikation
Wasserdestillationsgerät | |
280 x 250 x 490 mm | |
50 – 60 Hz | |
230 V | |
250 mm | |
280 mm |
2 l/h | |
230 V, 50-60 Hz, 2.0 kW | |
Edelstahl | |
2.0 kW | |
490 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ GFL-2001/2 Wasserdestillierapparat, Leit- wert ca. 2,3 μ-Siemens / cm bei 20°C, 2l/h > Abmessungen: 280 x 250 x 490 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur