Learn More
Brady™ Wasserlösliche Papieretiketten
Verwenden Sie dieses wasserlösliche Etikettenmaterial (B-403) für Anwendungen, die selbstklebende Etiketten erfordern, die sich einfach wieder entfernen lassen. In Kombination mit einem vielseitigen, tragbaren Etikettendrucker von Brady können die Etiketten fast überall gedruckt werden.
49.10 CHF - 61.35 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 |
Klebstofftyp | Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17950760
|
Brady™
170723 |
25 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
49.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17801759
|
Brady™
170858 |
25 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
61.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal für Labore, Restaurants, die Verarbeitung von Halbfabrikaten und andere vorübergehende Kennzeichnungsanwendungen
- Wasserlöslich - stark haftender Acrylklebstoff, der sich in warmem Wasser innerhalb von 30 Sekunden rückstandsfrei auflöst
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acryl | |
Schwarz auf Weiß | |
Kontinuierlich | |
Top | |
Etiketten | |
Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
-94 °F bis +212 °F | |
25 ft. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Ohne | |
Matt | |
Papier | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
1 Kassette | |
0,003 in. | |
0,5 in. |