Learn More
Brady™ Wasserlösliche Papieretiketten
Verwenden Sie dieses wasserlösliche Etikettenmaterial (B-403) für Anwendungen, die selbstklebende Etiketten erfordern, die sich einfach wieder entfernen lassen. In Kombination mit einem vielseitigen, tragbaren Etikettendrucker von Brady können die Etiketten fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170858
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17801759
  • 61.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Speziell entwickelt - ideal für Labore, Restaurants, die Verarbeitung von Halbfabrikaten und andere vorübergehende Kennzeichnungsanwendungen
  • Wasserlöslich - stark haftender Acrylklebstoff, der sich in warmem Wasser innerhalb von 30 Sekunden rückstandsfrei auflöst
  • Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
M5C-1500-403
Ohne
Matt
Papier
Thermotransfer
Unsteril
BMP51, M511
-94 °F bis +212 °F
25 ft. x 1,5 in.
1,5 in.
0,5 in.
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Acryl
Schwarz auf Weiß
Kontinuierlich
Top
Etiketten
Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
1 Kassette
0,003 in.
25 ft.
3.8 cm