Learn More
Wasser, demineralisiert Artikelnummer.: 11969242
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, demineralisiert
Artikelnummer. 11969242
10 L
Click to view available options
Menge:
10 L
25 l
Artikelnummer. 11969242
Marke: Chem Lab CL02.2102.9010
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Laboranwendungen. Chem-Lab entmineralisiertes Wasser wird gereinigt, um Mineralien und Salze mit LF < 5 μS zu entfernen. Es enthält weniger als 5 ppm nichtflüchtige Stoffe. Erhältlich in 10- und 25-Liter.Kartons.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
pH ±7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Formelmasse 18.016g/mol
Geruch Odorless
Gefiltert durch LF lt; 5 mu;S
Dichte 1.00g/mL
Menge 10 L
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, demineralisiert >