Learn More
Wasser, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15604190
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15604190
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 L
Artikelnummer. 15604190
Marke: Honeywell-Chromasolv 344781L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet
  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 2050024
Formelmasse 18.02 mol
Güte CHROMASOLV™
Dichte 1.000 g/ml bei 3.98 °C
Menge 1 l
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™ >