Learn More
Wasser, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15578594
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578594
1 l, Glas, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15578594
Marke: JT Baker 9381.1000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Analysiert auf bis zu 64 Metalle im niedrigen ppb-Bereich, was bei kritischen Spurenmetallanalysen nur geringe Hintergrundstörsignale gewährleistet.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus Säuren ermöglichen das Testen auf mehr Spurenmetalle mit strengeren Spezifikationen.
  • Die Qualität ist gewährleistet für bis zu 64 Spurenmetalle, die bis zu einer Konzentration im ppb-Bereich getestet wurden
  • Gleich bleibende Qualität in allen Chargen gewährleistet zuverlässige Ergebnisse zwischen den Tests.
  • Platz sparende HDPE-Verpackung mit geringen metallischen extrahierbaren Substanzen
  • Höhere Sicherheit durch manipulationssichere Kappen
  • Umweltfreundliche, recyclingfähige HDPE-Flaschen
  • Stringente Protokolle in einer ISO-zertifizierten Einrichtung gewährleisten Qualität in der Produktion
Spezifikation
Extinktion max. 0.01 bei 200 nm, max. 0.005 bei 254 nm, max. 0.005 bei 300 nm, max. 0.005 bei 400 nm
Chemischer Name oder Material Wasser
CAS 7732-18-5
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität Für den Einsatz bei der Spurenmetallanalyse
Summenformel H2O
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formelmasse 18.02 mol
Güte BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glas
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Viskosität 0.952 mPas
Dichte 1 g/cm3
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wasser, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™ >