Learn More
Wasser, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15518664
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518664
1 L
Click to view available options
:
1 L
Artikelnummer. 15518664
Marke: JT Baker 9825.1000GL
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
  • LC-Gradientendiodenarray-Detektion (AU), Testlösung wird mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure modifiziert:
    • bei 210 nm max. 0,005
    • bei 254 nm max. 0,001
  • LC-MS Gradienteneignungstest (TIC, 100 bis 2000 m/z), Testlösung wird mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure modifiziert:
    • Positive ESI-MS-empfindliche Verunreinigungen (als Reserpin) max. 50 ng/ml
Spezifikation
CAS 7732-18-5
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C (1013 hPa)
Summenformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Verpackung Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung max. 5 ppm
Dichte 1 g/cm³ (4°C)
Menge 1 L
Name des Produkts
Wasser, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >