Learn More
Wasser mit 0.1 % Trifluoressigsäure (v/v), HPLC-zertifiziert für Gradientenanalyse Artikelnummer.: 12387113
Wasser mit 0.1 % Trifluoressigsäure (v/v), HPLC-zertifiziert für Gradientenanalyse
Artikelnummer. 12387113 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 12387113
Marke: Fisher Chemical FE/0100/17
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 7732-18-5
Summenformel C2HF3O2
MDL-Nummer MFCD00004169
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wasser mit 0.1 % Trifluoressigsäure (v/v), HPLC-zertifiziert für Gradientenanalyse >