Learn More
Wasser mit 0.1 % Trifluoressigsäure, Honeywell™
Artikelnummer. 15604760
2.5 l, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser mit 0.1 % Trifluoressigsäure
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formelmasse 18.02 mol
Menge 2.5 l
Name des Produkts
Wasser mit 0.1 % Trifluoressigsäure, Honeywell™ >