Learn More
Water with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
Marke: Thermo Scientific TL01192500
Menge | 2.5 L |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Spezifikation
LC-MS | |
Liquid | |
Liquid Chromatography, Mass Spectrometry |
2.5 L | |
Solvent Mixture |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Water with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific > 2.5 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur