Learn More
Wasser mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Beschreibung
- Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
- Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
- Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
- Ameisensäure (FA); übliches mobiles Phasenadditiv, das Protonen für die LC/MS-Analyse bereitstellt
- FA ist auch bekannt, um die Peakformen der resultierenden Trennung zu verbessern
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm |
Chemischer Name oder Material | 0.1% Formic Acid in Water (v/v) |
Namenshinweis | Solvent Blends |
pH | 2 |
Siedepunkt | 100 °C |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.0 % |
Merck Index | 15, 4269 |
Güte | OPTIMA™ LC-MS |
Verpackung | Glasflasche |
Rückstand nach Verdampfung | 1ppm max. |
Mehr anzeigen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur