Learn More
Water with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water with 0.1% ammonium acetate |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Formelmasse | 18.02g/mol |
Menge | 2.5 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Water with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur