Learn More
BRAND™ Uhrglas
Uhrglasschalen aus Kalknatronglas mit geschliffenen Rändern.
Marke: BRAND™ 150010
33.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalknatronglas
- Geschliffene Kanten
- Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
Spezifikation
Spannungsreduzierte Kanten | |
Kalknatronglas | |
Geschliffen | |
40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Uhrglas > Durchmesser: 40 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur