Learn More
Gosselin™ Abfallbehälter und Schärfbehälter, weiße Kappe mit Scharnier
CORNING GOSSELIN™ Abfallbehälter und Behälter für scharfe Gegenstände, weiße Verschlusskappe aus Polypropylen, in verschiedenen Größen erhältlich.
246.87 CHF - 400.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NFX 30-5111 |
---|---|
Verschlusstyp | Klappdeckel |
Verschlussfarbe | Weiß |
Farbe | Gelb |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15795542
|
Gosselin™
COX600A-02 |
600 ml | 70/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
15715552
|
Gosselin™
COX800A-02 |
800 ml | 65/Karton |
337.57 CHF
65 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15799709
|
Gosselin™
COX1100A-02 |
1.1 l | 60/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
15709699
|
Gosselin™
COX1800A-02 |
1.8 l | 45/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
15719699
|
Gosselin™
COX4500A-02 |
4.5 l | 42/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
15729699
|
Gosselin™
COX7000A-02 |
7 l | 25/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Geeignet für Abfall und scharfe Gegenstände
- NFX 30-5111-konform
- Klappverschluss
Spezifikation
NFX 30-5111 | |
Weiß | |
Polypropylen |
Klappdeckel | |
Gelb |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Abfallbehälter und Schärfbehälter, weiße Kappe mit Scharnier