Learn More
WASP Antibody (SR2069), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
409.00 CHF - 538.00 CHF
Spezifikation
Antigen WASP
Klon SR2069
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:40
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18603055
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22175-100ul
100 μg
538.00 CHF
100 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18680194
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-22175-50ul
50 μg
409.00 CHF
50 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
WASP Monoclonal antibody specifically detects WASP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
WASP
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:40
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
IMD2THC, WASP, WiskTHC1, wiskthrombocytopenia 1 (X-linked)
A synthesized peptide derived from human WASP (Uniprot #: P42768)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR2069
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Phospho Specific, Signal Transduction
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
7454
IgG
Affinity purified
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WASP Antibody (SR2069), Novus Biologicals™