missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WASL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | WASL |
---|---|
Konzentration | 0.26 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16872884
|
Proteintech
14306-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16862884
|
Proteintech
14306-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) family of proteins share similar domain structure, and are involved in transduction of signals from receptors on the cell surface to the actin cytoskeleton. The presence of a number of different motifs suggests that they are regulated by a number of different stimuli, and interact with multiple proteins. Recent studies have demonstrated that these proteins, directly or indirectly, associate with the small GTPase, Cdc42, known to regulate formation of actin filaments, and the cytoskeletal organizing complex, Arp2/3. The WASL gene product is a homolog of WAS protein, however, unlike the latter, it is ubiquitously expressed and shows highest expression in neural tissues. It has been shown to bind Cdc42 directly, and induce formation of long actin microspikes.Spezifikation
WASL | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O00401, O08816, Q91YD9 | |
682507, 73178, 8976 | |
WASL Fusion Protein Ag5424 | |
Primary | |
-20°C | |
WASL |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
N WASP, NWASP, WASL, Wiskott Aldrich syndrome like | |
Wasl | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
WASL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech