Learn More
Cytiva WASH VALVE [CTV-3-32UH-2]
Marke:  Cytiva 29023897
Artikelnummer. 15209774
  • 505.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem automatisierten AKTA Start Proteinaufreinigungssystem. Das Waschventil wird verwendet, um bei Bedarf den Durchflussweg zum Abfall umzuleiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Leiten Sie bei Bedarf den Flussweg zum Abfall um
AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva WASH VALVE [CTV-3-32UH-2] > Für AKTA Start