Learn More
Brady™ Sperrkette
Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
146.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Warnkette
Material Polyethylen
Beschreibung Brady Warnkette
Abmessungen (L x B x H) 25 m x 28 mm x 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dekorative Alternative zu Metallketten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11751076
Unterlagen ansehen
Brady™
278268
Weiß
146.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10735715
Unterlagen ansehen
Brady™
278269
Rot/Weiß
146.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11771076
Unterlagen ansehen
Brady™
278270
Schwarz/Gelb
146.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11781076
Unterlagen ansehen
Brady™
278271
Gelb
146.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
  • Chains are color coded to match Bradylink™ Warning Posts and have a special link design that prevents kinking.
  • Note: Bradylink Chains are not intended to support heavy objects and are recommended for indoor use only.
  • Package includes chain only (stanchions sold separately).
  • The Bradylink™ Warning Post System is non-conductive so it can be safely used in electrically hazardous areas.
Spezifikation
Spezifikation
Warnkette
Brady Warnkette
Dekorative Alternative zu Metallketten
50 mm
25 m
1.1 in.
Polyethylen
25 m x 28 mm x 50 mm
1.97 in.
82 ft.
Je 1
28 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sperrkette