Learn More
SpotSee WarmMark™ Long Run Ascending Time-Temperature Indicator
WarmMark™ Long Run monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
310.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | REACH |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 98.1 x 19 x 1.5 mm |
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.06 in. |
Produktcode | Marke | Max. Temperatur (metrisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Max. Temperatur (metrisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17824076
|
SpotSee
WL 10/50 |
10 °C | -30°C to 10°C | -22 °F to 50°F |
310.00 CHF
100 Packungen |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17804086
|
SpotSee
WL 31/88 |
31°C | -30°C to 31°C | -22°F to 88°F |
310.00 CHF
100 Packungen |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Cost Effective Time/Temperature indicator
- Monitor time above 10°C
- Indicate if temperature exceeded for up to 5 days
- Field-armable with pull tab
Spezifikation
REACH | |
Single-use | |
0.06 in. | |
Instructions for Use Certificate of Conformance | |
Acrylklebstoff | |
3.88 in. | |
-22 °F | |
Yes | |
± 1°C | |
Chemical Color Change |
98.1 x 19 x 1.5 mm | |
Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring | |
1.5 mm | |
98 mm | |
0,75 in. | |
Ascending time-temperature indicator | |
-30 °C | |
Used in transport and storage of temperature sensitive products | |
12 hours, 30 hours, 60 hours, 110 hours, 168 hours | |
19 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SpotSee WarmMark™ Long Run Ascending Time-Temperature Indicator