Learn More
SpotSee WarmMark™ Aufsteigender Zeit-Temperatur-Indikator
WarmMark™ monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
Marke:  SpotSee WM 25/77
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17844086
  • 310.00 CHF / 100 Packungen
Verfügbar ab: 09-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Cost Effective Time/Temperature indicator
  • Monitor time above 10C
  • Indicate if temperature exceeded for up to 48 hours
  • Three time windows - brief, moderate, prolonged
  • Field-armable with pull tab
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SpotSee WarmMark™ Aufsteigender Zeit-Temperatur-Indikator > Time-temperature Indicator; Temperature: 25°C, Exposure Time: 8 hours