Learn More
WARING BLENDOR EDELSTAHL 2L
Marke: Waring Laboratory Science HGB55E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Speed Commercial Blender with Timer | |
2 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WARING BLENDOR EDELSTAHL 2L > Kapazität: 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur