Learn More
Hughes Wandmontierte Augen- und Gesichtsdusche mit offenem Becken
Wandmontierte Augen-/Gesichtsspülung mit offener Edelstahlschüssel.
Marke: Hughes HEWD0085SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Offene Edelstahlschüssel, wandmontierte Augen-/Gesichtsspülung mit zwei Sprühdüsen, die durch Staubschutzabdeckungen geschützt sind, die sich nach der Aktivierung über die Druckplatte abheben
- Das Durchflussregelventil gewährleistet einen optimalen Wasserfluss
- Die Augenwaschdiffusoren sind mit feinen Netzkörben und individuellen Durchflussreglern ausgestattet, die einen sanften Strom von belüftetem Wasser mit 12 Litern pro Minute gemäß ANSI-Standard ermöglichen
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, kann aber auch im Freien eingesetzt werden, wenn kein Überhitzungs- oder Gefrierrisiko besteht
Spezifikation
30 cm | |
Wand | |
38 cm |
Edelstahl | |
Notfalldusche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Wandmontierte Augen- und Gesichtsdusche mit offenem Becken > Notfalldusche; Material: Edelstahl; Befestigung: Wandbefestigung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur