Learn More
Köttermann Wandschrank
Schaffen Sie mit diesem wandmontierten Schrank zusätzlichen Stauraum in jedem Labor.
392.84 CHF - 455.23 CHF
Spezifikation
Schranktyp | Wandschrank |
---|---|
Türtyp | Aufklappbar |
Ausführung | Epoxidbeschichtet |
Scharnierseite | Rechts |
Verriegelungsmechanismus | Ja |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17332099
|
Köttermann
307-00053 |
366 x 600 x 480 mm |
392.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17342099
|
Köttermann
307-00058 |
366 x 600 x 630 mm |
419.41 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17352099
|
Köttermann
307-00063 |
366 x 600 x 780 mm |
455.23 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Unauffälliger Stauraum
- Mit abschließbarer Tür
- Hergestellt aus haltbarem Epoxidharz-beschichtetem Stahl
Spezifikation
Wandschrank | |
Epoxidbeschichtet | |
Ja | |
Keine | |
Weiß |
Aufklappbar | |
Rechts | |
1 | |
1 | |
Stahl |