Learn More
Köttermann Wandschrank
Schaffen Sie mit diesem wandmontierten Schrank zusätzlichen Stauraum in jedem Labor.
Marke: Köttermann 307-00063
Additional Details : Gewicht : 23.95560kg
Beschreibung
- Unauffälliger Stauraum
- Mit abschließbarer Tür
- Hergestellt aus haltbarem Epoxidharz-beschichtetem Stahl
Spezifikation
366 x 600 x 780 mm | |
Keine | |
1 | |
Epoxidbeschichtet | |
1 | |
Stahl |
Rechts | |
Aufklappbar | |
Wandschrank | |
Ja | |
Weiß |