Learn More
Sartorius SYSTEME ARIUM PRO UF MURAL
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bieten eine riesige Auswahl an Funktionen und Optionen für die kundenspezifische Konfiguration.
Marke:  Sartorius H2OPRO-UF-B
8235.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11765006
  • 8450.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Beschreibung
  • Vormontierte modulare Einheiten für spezifische Anwendungen
  • Niedrigster TOC-Wert mit Echtzeit-Überwachungsfunktion
  • Effiziente Entfernung von Endotoxinen, DNase und RNase
  • Hohe Flexibilität
  • Sehr einfache Bedienung
  • Erfüllt und übertrifft die ASTM-Norm Typ 1, wodurch die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleistet wird
  • Anwendungen: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, PCR, Elektrophorese, Endotoxin-Analyse, Immunzytochemie, Reinwasser für die Vorbereitung von Zellkulturmedien, Reinwasser für die Produktion von monoklonalen Antikörpern, Photometrie
  • Die mikroporöse 5000 MCWO-Membran hält Makromoleküle zurück und das Wasser kann für Zellkulturanwendungen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 μS/cm
100 L
3/8 in.
Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI
Typ 1
18.2 Mohm.cm
<5 ppb
Ja
Wand
<1 NTU
100/240 V
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
No
1,7 l/min
No
< 5 ppb
Arium pro UltraPure Wassersystem
Zellkultur-, Puffer- und Medienvorbereitung; Histologie; IC; Vorbereitung von Reagenzien; Photometrie; ELISA; AAS
< 1000 ppb
100/240 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius SYSTEME ARIUM PRO UF MURAL > Flussrate: 1.7 l/min