Learn More
Esculape Laboratoire™ Wall First Aid Kits
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6 cm
9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Tiefe (metrisch) | 13 cm |
Länge (metrisch) | 18 cm |
Produkttyp | Wall First Aid Kit |
Farbe | White |
Enthält | 1 Gas band 3m x 7cm, 1 Extensible web 3m x 7cm, 4 Alcoholic compresses, 2 Anti-compress shots, 2 Mosquito compress, 5 Sterile compresses 20 x 20, Guide first aid, 4 number of clips, scissors, Pair of Vinyl gloves, Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, st |
Menge | 1 Ea. |
Höhe (metrisch) | 6 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Esculape Laboratoire™ Wall First Aid Kits >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur