Learn More
Uvex™ Waist Coat 7427-Midnight Navy
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Weste
- Material: 97 % Polyester, 3 % Elasthan, ca. 300 g/m²
- Die moderne und sportliche Softshell-Weste zeichnet sich durch maximale Atmungsaktivität und Windbeständigkeit aus.
- Ideale Weste für intensive Arbeiten in kühlen Umgebungen.
- 4-Wege-Stretch-Material für optimale Passform und dauerhaftes Wohlbefinden
- Taschen in den Nähten bieten ausreichend Stauraum, verlängertes Rückenteil für mehr Sicherheit im Nierenbereich, ideal als zweite Lage oder als Ersatz für eine Jacke, geeignet für die industrielle Wäsche
- Öko-Tex Standard 100
- Größen: 40/42 bis 64/66
- Pflegeanleitung: (Stand 19.09.2011) bei 30 °C waschbar (schonende Wäsche), nicht chloren, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
Spezifikation
Spezifikation
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Produkttyp | Cold-resistant Vest |
Farbe | Blau |
Größe | Größe 5X |
Dicke (metrisch) | 245 g/m² |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Waist Coat 7427-Midnight Navy >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur