Learn More
Lovibond™ W600 Gläser aus Borosilikat
108.00 CHF - 122.00 CHF
Spezifikation
Typ | W600 Küvette |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell Fs, PFXI/PFX195, 880, 950 und 995 Instrumente |
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11917765
|
Lovibond™
656200 |
50 mm |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11907765
|
Lovibond™
656020 |
40 mm |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
W600 Küvette | |
Borosilikatglas | |
Je 1 | |
Modell Fs, PFXI/PFX195, 880, 950 und 995 Instrumente |