Learn More
Lovibond™ W600 Gläser aus Borosilikat
Marke:  Lovibond™ 656200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11917765
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
W600 Küvette
Je 1
Modell Fs, PFXI/PFX195, 880, 950 und 995 Instrumente
Borosilikatglas
50 mm