Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Green Farbstoff
Vybrant™ DyeCycle™ Grün Farbstoff
Marke:  Molecular Probes™ V35004
769.16 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10134622
  • 1180.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 mM
Fluoreszent
Färben
488
Röhrchen
200 Reaktionen
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Enthält 1 Fläschchen Vybrant™ DyeCycle™ grüner Farbstoff (5 mM in DMSO). Bei ≤ -20 °C getrocknet und vor Licht geschützt lagern.
Durchflusszytometer
Vybrant™ DyeCycle™ Grün
Lösung
DyeCycle™
Raumtemperatur
Nukleinsäuren
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2961132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberV35004
Chargennummer2836713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog NumberV35004
Chargennummer2563681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2023 Catalog NumberV35004
Chargennummer2451244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2022 Catalog NumberV35004
Chargennummer2329046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2021 Catalog NumberV35004
Name des Produkts
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Green Farbstoff > 400 μl
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.