Learn More
VUF 8430 dihydrobromide, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
High affinity (pKi = 7.5), potent histamine H4 receptor full agonist (pEC50 = 7.3). Displays moderate affinity for H3 receptors (pKi = 6.0) and weak partial agonist activity at H2 receptors.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | VUF 8430 dihydrobromide |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 323.05 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VUF 8430 dihydrobromide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur