Beschreibung
Selective positive allosteric modulator of M4 muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) (EC50 = 380 nM). Induces 21-fold shift in ACh potency at M4 receptor. Displays no activity at other mAChR subtypes.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | VU 152100 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 341.43 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VU 152100, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur