Learn More
VU 10010, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18025522
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
VU 10010, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18025522
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18025522
Marke: Tocris Bioscience 3141/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective allosteric potentiator of M4 receptors
Selective allosteric potentiator of M4 acetylcholine receptors (EC50 values are 33 and 0.7 nM for ACh in the absence and presence of VU10010 respectively). Binds to an allosteric site on the receptor increasing affinity for ACh and coupling to G-proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 633283-39-3
Summenformel C17H16ClN3OS
Molekulargewicht (g/mol) 345.845
InChI-Schlüssel FPRULFHDSFKYBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-n-4-chlorophenyl methyl-4,6-dimethylthieno 2,3-b pyridine-2-carboxamide, 3-amino-n-4-chlorobenzyl-4,6-dimethylthieno 2,3-b pyridine-2-carboxamide, 2fli, 2-fly, f-ligrlo-nh2, 2-fap, 2-f-ligrlo-nh2, d0n2vn, 2-furoyl-ligrlo-amide trifluoroacetate salt, 2-furoyl-leu-ile-gly-arg-leu-orn-nh2 trifluoroacetate salt
PubChem CID 714286
IUPAC-Name 3-amino-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
SMILES CC1=CC(=NC2=C1C(=C(S2)C(=O)NCC3=CC=C(C=C3)Cl)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material VU 10010
Menge 10 mg
Formelmasse 345.85
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VU 10010, Tocris Bioscience™ >