Beschreibung
Positive allosteric modulator of mGlu5 receptors (EC50 = 16 nM; Ki = 195 nM). Selective for mGlu5; displays no significant activity at mGlu1, mGlu2 or mGlu4 receptors. Exhibits antipsychotic-like activity in a rodent model. Also reduces spontaneous spike and wave discharges without affecting motor behaviour in a rat model of absence epilepsy.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | VU 0360172 hydrochloride |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 330.78 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VU 0360172 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur