Learn More
VU 0357017 hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18095192
Zum Warenkorb hinzufügen
VU 0357017 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18095192
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18095192
Marke: Tocris Bioscience 4295/10
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Positive allosteric modulator of M1 receptors
Positive allosteric modulator of muscarinic M1 receptors (EC50 = 198 nM). Displays no activity at M2-M5 at concentrations up to 30 μM. Potentiates NMDA receptor currents in hippocampal neurons; activity reverses cognitive decifits in a rodent model of hippocampal-dependent memory. CNS penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135242-13-5
Summenformel C18H28ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 369.89
InChI-Schlüssel XKJQVUIXSBOCPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vu 0357017 hydrochloride, vu0357017 hydrochloride, ethyl 4-2-2-methylbenzamido ethylamino piperidine-1-carboxylate hydrochloride, 4-2-2-methylbenzoyl amino ethyl amino-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ml071 hydrochloride, vu0357017 monohydrochloride, cid, hcl, vu0357017 monohydrochloride hplc
PubChem CID 25010775
IUPAC-Name ethyl 4-[2-[(2-methylbenzoyl)amino]ethylamino]piperidine-1-carboxylate;hydrochloride
SMILES CCOC(=O)N1CCC(CC1)NCCNC(=O)C2=CC=CC=C2C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material VU 0357017 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 369.89
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VU 0357017 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >