Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0155069
Potent and selective PLD1 inhibitor
252.00 CHF - 967.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
CAS | 1781834-89-6 |
Produkttyp | VU 0155069 |
Molekulargewicht | 499.43 |
Hemmstoffe | VU 0155069 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18757497
|
Tocris Bioscience™
3575/10 |
10 mg |
252.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18014542
|
Tocris Bioscience™
3575/50 |
50 mg |
967.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Potent and selective phospholipase D1 (PLD1) inhibitor (IC50 values are 46 and 933 nM for PLD1 and PLD2 respectively). Inhibits migration of human and mouse breast cancer cell lines in transwell assays.Spezifikation
>98% | |
VU 0155069 | |
VU 0155069 |
1781834-89-6 | |
499.43 |
Nur für Forschungszwecke