Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0155069
Potent and selective PLD1 inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 3575/50
783.52 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18014542
  • 967.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
VU 0155069 is a potent and selective phospholipase D1 (PLD1) inhibitor (IC50 values are 46 and 933 nM for PLD1 and PLD2 respectively). Inhibits migration of human and mouse breast cancer cell lines in transwell assays.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
50 mg
499.43
1781834-89-6
VU 0155069
VU 0155069
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke