Learn More
Cole Parmer™ Vortexschüttler
Bietet eine echte Kreisbahn für effizientes Mischen.
Marke:  Cole Parmer™ 04726-03
222.74 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15637105
  • 271.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Bietet eine echte Kreisbahn für effizientes Mischen.
  • Die variable Geschwindigkeit ist für eine Vielzahl von Anwendungen von der allgemeinen Mischung bis hin zu resuspendierten Pellets nützlich.
  • Mit zwei Modi für Touch- bzw. Dauerbetrieb
  • Der mit dem Vortexer gelieferte Standard-Cup-Kopf kann ein einzelnes Reagenzglas aufnehmen
  • Der Kopf kann einfach durch separat erhältliche Köpfe ausgetauscht werden, die eine Vielzahl von Röhrchengrößen sowie Mikrotiterplatten aufnehmen.
  • Kein Werkzeug erforderlich.
  • Leicht und stabil im laufenden Betrieb durch die optimierte Gegenwaage.
  • Für den sicheren Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
max. 2850 U/min
230 V
13,97 cm
230 V, 50 Hz
12,7 cm
13,97 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer™ Vortexschüttler > Max:2850 U/min