Learn More
IKA™ Vortex 3
Der Vortex Schüttler ist geeignet für Kurzzeitbetrieb (Touchfunktion), der durch Drücken des Aufsatzes aktiviert wird, oder Dauerbetrieb.
auf Anfrage
Spezifikation
Drehzahlbereich | 0 to 2500 rpm |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
Wirkleistung | 60 W |
Produkttyp | Orbital Vortex Shaker |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16208131
![]() |
IKA™
0003340003 |
CH Plug |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Großer Geschwindigkeitsbereich, stufenlos verstellbar
- Verschiedene Anwendungen dank 3 austauschbarer Zubehörteile und 7 Einsätze (z. B. Eppendorf Tube, Erlenmeyerkolben 250 ml usw.), bitte separat bestellen
- Die Zubehörteile rasten sicher in jeder Position in das Gerät ein
- Spezielle Gurte (VG 3.36, Seite 51) gewährleisten einfache Handhabung von runden Kolben/Erlenmeyerkolben
- Robustes Metall-Zinkdruckgussgehäuse
- Kompaktes Design
- Kurzzeitbetrieb durch Drücken des Aufsatzes (Touchfunktion)
- Stabil bei hohen Geschwindigkeiten dank der Spezialfüße (Basis aus Silikon mit sehr hoher Schwingungsdämpfung)
- Exzentrisches Kugellager
- Geeignet für Dauerbetrieb mit geringer Aufwärmung dank der Eigenbelüftung des Motors
- Schüttelbewegung: orbital
- Schüttelamplitude: 4 mm
Spezifikation
0 to 2500 rpm | |
60 W | |
50/60 Hz | |
4.5 kg |
5 bis 40 °C | |
Orbital Vortex Shaker | |
149 x 127 x 136 mm | |
VORTEX 3 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Vortex 3