Learn More
Voriconazole, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Triazole antifungal agent. Displays potent activity against B87964, Cryptococcus and Aspergillus species.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Voriconazole |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 349.31 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Voriconazole, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur