Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten mit angesetzter Spritze
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Vollpipetten mit angeschlossener Spritze werden mit brauner Graduierung geliefert.
Marke: Hirschmann™ 1410175
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine Kennzeichnung
- Braun gefärbte Graduierung
Spezifikation
±0,05 ml | |
Volumenabgabe | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Braune Permanentmarkierungen mit silberner Diffusionsfarbe | |
±0,05 mL | |
Spritze für Vollpipetten |
Autoklavierbar | |
Klasse B | |
Unsteril | |
Braun | |
Je 1 | |
50 mL | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten mit angesetzter Spritze > Fassungsvermögen (metrisch) 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur